Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage II
Résolvez les composés polaires et apolaires en un seul cycle. Ces colonnes ont une stabilité de pH élevée (pH de 1,5 à 10) pour la séparation des espèces basiques, neutres et acides.
Marque: Thermo Scientific™ 063189
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Résolvez des composés polaires et apolaires en un seul cycle grâce aux colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Ces colonnes à base de silice à haute efficacité proposent une phase stationnaire polaire intégrée qui fonctionne sur une plus large gamme de conditions chromatographiques que les phases stationnaires à phase inverse classiques. Sa chimie unique offre une stabilité hydrolytique améliorée pour un pH compris entre 1,5 et 10 avec des phases mobiles aqueuses à 100 %. La colonne présente une sélectivité complémentaire aux colonnes C18 conventionnelles et d’excellentes formes de pics pour les composés basiques et acides.
Sélectivité complémentaire et meilleure stabilité hydrolytique- Compatibilité avec les phases mobiles 100 % aqueuses
- Grande capacité de phase inverse
- Stabilité hydrolytique exceptionnelle (pH 1,5 et 10)
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la spectrométrie de masse (MS)
- Disponible en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
4 500 psi (310 bars) | |
1,5 à 10 | |
300 m²/g | |
L60 | |
Acclaim | |
17 % | |
Oui |
4,6 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Polaire intégrée | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.