Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage II
Résolvez les composés polaires et apolaires en un seul cycle. Ces colonnes ont une stabilité de pH élevée (pH de 1,5 à 10) pour la séparation des espèces basiques, neutres et acides.
179.43€ - 1037.23€
Spécification
Porosité | 120 Å |
---|---|
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L60 |
Phase stationnaire | Polaire intégrée |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11391813
|
Thermo Scientific™
063197 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
771.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11301823
|
Thermo Scientific™
063199 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
849.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12719815
|
Thermo Scientific™
078001 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
728.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12606547
|
Thermo Scientific™
077999 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
476.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12709815
|
Thermo Scientific™
077998 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
728.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12799805
|
Thermo Scientific™
077997 |
3 μm | 2,1 mm | 250 mm |
892.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11352073
|
Thermo Scientific™
074814 |
2,2 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1037.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11391953
|
Thermo Scientific™
071607 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm |
880.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11351953
|
Thermo Scientific™
071402 |
2,2 μm | 2,1 mm | 30 mm |
680.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11341953
|
Thermo Scientific™
071401 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
878.64€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11341913
|
Thermo Scientific™
068990 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
817.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11331913
|
Thermo Scientific™
068989 |
2,2 μm | 2,1 mm | 50 mm |
707.31€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11391973
|
Thermo Scientific™
071985 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
218.54€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11341923
|
Thermo Scientific™
069699 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
179.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371733
|
Thermo Scientific™
069692 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
216.48€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11361933
|
Thermo Scientific™
070080 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
1000.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11301913
|
Thermo Scientific™
068973 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
577.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11321893
|
Thermo Scientific™
066277 |
3 μm | 3 mm | 75 mm |
634.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11311893
|
Thermo Scientific™
066276 |
3 μm | 3 mm | 33 mm |
517.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11391863
|
Thermo Scientific™
063705 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
764.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11381813
|
Thermo Scientific™
063191 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
764.03€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371813
|
Thermo Scientific™
063189 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
503.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11361813
|
Thermo Scientific™
063187 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
771.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12646547
|
Thermo Scientific™
078000 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11301963
|
Thermo Scientific™
071608 |
2,2 μm | 3 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Résolvez des composés polaires et apolaires en un seul cycle grâce aux colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Ces colonnes à base de silice à haute efficacité proposent une phase stationnaire polaire intégrée qui fonctionne sur une plus large gamme de conditions chromatographiques que les phases stationnaires à phase inverse classiques. Sa chimie unique offre une stabilité hydrolytique améliorée pour un pH compris entre 1,5 et 10 avec des phases mobiles aqueuses à 100 %. La colonne présente une sélectivité complémentaire aux colonnes C18 conventionnelles et d’excellentes formes de pics pour les composés basiques et acides.
Sélectivité complémentaire et meilleure stabilité hydrolytique- Compatibilité avec les phases mobiles 100 % aqueuses
- Grande capacité de phase inverse
- Stabilité hydrolytique exceptionnelle pour un pH compris entre 1,5 et 10
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la spectrométrie de masse (MS)
- Disponible en granulométries de 2,2, 3 et 5 µm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
120 Å | |
60°C | |
Polaire intégrée | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
300 m²/g | |
L60 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |