Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Acclaim™ SEC-1000
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce à la gamme de colonnes de chromatographie d’exclusion stérique haute performance Acclaim à base de résine.
Marque: Thermo Scientific™ 082739
619.70 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce aux colonnes HPLC d’exclusion stérique Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion stérique haute performance à base de résine permettent de couvrir la plage de poids moléculaire suivante : 7 µm, 1 000 Å. L’association d’une résine exclusive mono-dispersée multi-pores hydrophile et de particules de petite taille offre une résolution élevée et une bonne linéarité de la courbe d’étalonnage, sans point d’inflexion, ce qui permet de bénéficier d’analyses fiables et précises de toute une variété de polymères hydrosolubles.
La colonne LC Acclaim SEC-1000 est étalonnée de 1 000 à 1 000 000 daltons et permet de caractériser les polymères de poids moléculaire élevé.Analyse haute performance de polymères solubles dans l’eau
- Analyse haute résolution à consommation de solvants réduite, disponible en 4,6 x 300 mm
- Le greffage de surface permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec les détecteurs d’aérosols chargés UV, IR, MS, ELSD et Thermo Scientific Dionex™ Corona™
Spécification
Pré-colonne | |
33 mm | |
7 μm | |
1 000 Å | |
60°C | |
Acclaim | |
Exclusion stérique | |
Exclusion stérique | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
Sphérique | |
2 à 12 | |
1 000 m²/g | |
Exclusif | |
Résine | |
Oui | |
Pré-colonne |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.