Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Allez encore plus loin dans le contrôle de pipettes. Les accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ accu-jet™ pro disponibles comprennent des filtres à membrane de rechange stériles et non stériles, un adaptateur en silicone avec clapet anti-retour en PTFE, une pile NiMH, un chargeur 240 V à 60 Hz et un support mural.
Marque: BRAND™ 26535
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Les accessoires pour contrôleur de pipettes BrandTech™ accu-jet™ pro disponibles pour la commande comprennent :- Stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
- Non stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
- Adaptateur en silicone avec soupape anti-retour en PTFE
- Chargeur, 240 V, 60 Hz
- Batterie NiMH pour une utilisation sans fil et sans connexion.
- Support mural pour économiser de l’espace.
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile | |
Contrôleur de pipette accu-jettrade; pro |
0,2 μm | |
Filtre à membrane non stérile de 0,2 μm |