Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C30
Utilisez cette colonne à noyau solide spécialement conçue pour des séparations rapides et à haute résolution de composés hydrophobes à longue chaîne.
Marque: Thermo Scientific™ 27826-054630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Obtenez des séparations rapides et à haute résolution des composés hydrophobes à longue chaîne grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Les particules à noyau solide de 2,6 µm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute résolution, avec de faibles pertes de charge. La phase stationnaire C30 offre une sélectivité de forme unique pour les isomères structurellement liés et est compatible avec les phases mobiles hautement aqueuses. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité unique- Sélectivité de forme élevée pour les isomères hydrophobes à longue chaîne, structurellement liés
- La phase greffée ne subira pas de repliement du greffage dans les phases mobiles très aqueuses.
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la technologie Core-Enhanced permettent un fonctionnement à des débits élevés, avec des pertes de charge faibles.
- L’utilisation de particules de 2,6 µm à noyau solide et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage de pointe
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70°C | |
C30 | |
Silice, sphérique, ultrapure à noyau solide | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
1 000 bars | |
2 à 8 | |
90 m²/g | |
L62 | |
Accucore | |
5 % | |