Learn More
Thermo Scientific™ Kits de sélectivité polaire Accucore™
Vérifiez la sélectivité optimale des colonnes HPLC Thermo Scientific™ Accucore™ pour les analytes polaires.
1425.00€ - 2512.33€
Spécification
Format de colonne | Kit de colonnes HPLC |
---|---|
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Granulométrie | 2,6 μm |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11397551
|
Thermo Scientific™
17X26-102130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
2027.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11327561
|
Thermo Scientific™
17X26-152130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
2512.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11367551
|
Thermo Scientific™
17X26-052130-3VC |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Utilisez les kits de sélectivité polaire Thermo Scientific™ Accucore™ pour vérifier la sélectivité optimale des colonnes HPLC Accucore pour les analytes polaires.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore fournissent des séparations rapides de haute résolution, sans les pertes de charge élevées associées aux particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Kit comportant 1 colonne HPLC Accucore aQ, 1 colonne Accucore PFP et 1 colonne Accucore HILIC
Spécification
Kit de colonnes HPLC | |
HPLC | |
2,6 μm | |
130 m²/g | |
Silice |
2,1 mm | |
Noyau solide sphérique | |
80 Å | |
aQ C18, HILIC, PFP | |
Oui |