Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 µm
Utilisez les particules à noyau solide de 1,5 µm de ces colonnes avec le système UHPLC Vanquish pour des analyses uniques à haute efficacité et haute résolution.
972.27€ - 1300.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
---|---|
Granulométrie | 1,5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 110 m²/g |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15509640
|
Thermo Scientific™
27101-052130 |
1,5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
972.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15418060
|
Thermo Scientific™
27101-102130 |
1,5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
1054.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15428060
|
Thermo Scientific™
27101-152130 |
1,5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15320411
|
Thermo Scientific™
17101-102130 |
1,5 µm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Choisissez les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, contenant des particules à noyau solide de 1,5 µm efficaces à utiliser avec le système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Reposant sur la Core Enhanced Technology™ de pointe, cette colonne de particules de moins de 2 μm nouvelle génération a des trajets de diffusion ultra-courts, pour des séparations hautement efficaces. Cette efficacité élevée permet une séparation rapide et la résolution de mélanges complexes. Associées aux systèmes Vanquish, ces colonnes fournissent plus de résultats avec une amélioration des séparations, ce qui optimise les flux de travaux et la productivité.
Spécification
2,1 mm | |
2 à 9 | |
110 m²/g | |
L1 | |
6,50 % | |
Oui |
1,5 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.