Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuDuo
Garantit une qualité optimale de l’eau finale produite. Les cartouches AccuDuo Fisher Scientific™ assurent une filtration sur deux colonnes pour les systèmes d’eau Accu20 , Accu100 et Accu500.
295.00€ - 690.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques |
---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15459719
|
Fisherbrand™
|
H Pack | Accu500 |
295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15449719
|
Fisherbrand™
|
P Pack | Accu20 |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15489729
|
Fisherbrand™
|
U Pack | fAccu20, Accu500 |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15499729
|
Fisherbrand™
|
U Pack avec filtre à capsule en PES 0,2 μm | fAccu20, Accu500 |
690.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15409739
|
Fisherbrand™
|
U Pack (faible teneur en COT) | Accu20, Accu500 |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Comprend deux jeux de cartouches de purification à deux colonnes
- Les cartouches fonctionnent de manière séquentielle pour garantir l’élimination complète des ions et des matières organiques de l’eau
Spécification
Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques |