Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température ATC accumet™ série AE
Les sondes de température à compensation automatique de la température Fisher Scientific™ accumet™ série AE prennent en charge le pH-mètre accumet AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
50.10€ - 54.80€
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
---|---|
Type | Sonde de température |
À utiliser avec (équipement) | pH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150 |
Gamme de température (métrique) | 0° à 100°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15583633
|
accumet
13-620-22 |
90 mm |
54.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15573633
|
accumet
13-620-21 |
120 mm |
50.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couplez la sonde de compensation automatique de la température accumet AE series avec une électrode de pH accumet AE series pour mesurer des échantillons de laboratoire de routine au quotidien. La sonde de compensation automatique de la température AE series d’une longueur de 90 mm est idéale pour des échantillons de plus petits volumes, tandis que la sonde de compensation automatique de la température AE series de 120 mm de long est idéale pour les échantillons de plus grands volumes.
Caractéristiques du produit :- Sonde de compensation automatique de la température
- Corps en acier inox durable
- Corps de 90 mm ou 120 mm de long
- Connecteur à fiche phono de 2.5 mm
- Câble de 1 mètre
Garantie
6 mois
Spécification
0°C à 100°C | |
Sonde de température | |
pH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150 | |
0° à 100°C |