Learn More
Invitrogen™ SuperMix I AccuPrime™
Amplification de PCR efficace, réduction de moitié du temps d’installation
Marque: Invitrogen™ 12342028
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Includes: Le mélange SuperMix AccuPrime est disponible à une concentration de 2X permettant d’utiliser environ 50 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs suffisants pour 200 réactions d’amplification de 25 μl chacun sont fournis. Composants AccuPrime SuperMix I : 40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 3 mM de MgCl2, 400 μM de dGTP, 400 μM de dATP, 400 μM de dTTP, 400 μM de dCTP, ADN AccuPrime Taq polymérase, protéine AccuPrime thermostable, stabilisants. 200 réactions : 2 x 1,25 ml
Description
Accuprime ADN polymérase• Pour éviter le mispriming
• Accuprime
• Accuprime SuperMix I
• Composition:, , 40mm Tris-HCl (pH 8,4), , 100mm KCl, , 3mm MgCl2, , 400 μM dNTPs, , protéine Accuprime, , , , stabilisants
• Optimisé pour l'ADN génomique 200 bp, les plasmides et les cDNA.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Le mélange SuperMix AccuPrime est disponible à une concentration de 2X permettant d’utiliser environ 50 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs suffisants pour 1000 réactions d’amplification de 25 μl chacun sont fournis. Composants AccuPrime SuperMix I : 40 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM de KCl, 3 mM de MgCl2, 400 μM de dGTP, 400 μM de dATP, 400 μM de dTTP, 400 μM de dCTP, ADN AccuPrime Taq polymérase, protéine AccuPrime thermostable, stabilisants. 1000 réactions : 1 x 12,5 ml. Stocker à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique. | |
Compatibilité du gel : Faible | |
Fidélité (par rapport à Taq) : 2X | |
1000 Reactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.