Learn More
Invitrogen™ SuperMix I AccuPrime™
Amplification de PCR efficace, réduction de moitié du temps d’installation
534.00€ - 1914.00€
Spécification
Compatibilité du gel Compatibilité du gel : Faible
Fidélité (par rapport à Taq) Fidélité (par rapport à Taq) : 2X
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
10564233
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
12342010
200 Reactions
534.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
10297522
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
12342028
1000 Reactions Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Accuprime ADN polymérase
• Pour éviter le mispriming
• Accuprime
• Accuprime SuperMix I
• Composition:, , 40mm Tris-HCl (pH 8,4), , 100mm KCl, , 3mm MgCl2, , 400 μM dNTPs, , protéine Accuprime, , , , stabilisants
• Optimisé pour l'ADN génomique 200 bp, les plasmides et les cDNA.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
Compatibilité du gel : Faible
Fidélité (par rapport à Taq) : 2X