Learn More
Acide acétique, solution à 5 % de vol., Chem-Lab
Code produit. 14820271
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
PE
Conditionnement:
1L
Code produit. 14820271
Marque: Chem-Lab CL02.0109.1000
Pour une utilisation en laboratoire, ASTM D-4045
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 50 ml CH3COOH pour 1 L H2O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Densité 1,01 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement PE