Learn More
Acide acétique glacial, pur, sans aldéhyde, Fisher Chemical
Code produit. 10620131 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
500 ml, bouteille en plastique PEHD
Code produit. 10620131
Marque: Fisher Chemical A/0430/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 2.5
CAS 64-19-7
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2.1
Tension de vapeur 1.52kPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.