Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10338640
Marque: Thermo Scientific Acros 217105000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Note relative au nom For analysis ACS
pH 7,5 à 8,5 (5 % de solution à 20°C)
Point de fusion 292,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Quantité 500 g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre granulaire