Learn More
Acide acétique, sel de potassium 99 +%, pour la biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10163114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10163114
Marque: Thermo Scientific Acros 397121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Quantité 100 g
Point d’éclair >250°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Faible fusion de solide