Learn More
Acide acétique, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
30kg
4 x 2,5 L
60kg
6 x 1 L
6 x 1 L
200 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Seau en plastique
Tambour en poly
Conditionnement:
1L
2.50L
200L
30kg
4 pièces
5L
6 pièces
60kg
Code produit. 15693920
Marque: Honeywell-Fluka 332094X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Point de fusion 16,2°C (littérature)
Point d’ébullition 118°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Densité 1,049 g/ml à 25°C (lit.)
Quantité 4 x 2,5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.