Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99 %, pour la biochimie, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12347093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 12347093
Marque: Thermo Scientific Acros 212662500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Absorbance (c = 0,1 M, eau), (c = 0,1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 260 nm, 0,01 max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt
Point de fusion 324,0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CO2Na
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Quantité 250g
Point d’éclair >250°C