Learn More
Acide acétique, sel de sodium, + de 99 %, pour la biologie moléculaire, anhydre, DNAse, RNAse et P, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
1 kg
2,5kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
| Absorbance | (0,1 M dans l’eau), (0,1 M dans l’eau) à 0 nm, 0,01 max. à 260 nm, 0,01 max. à 280 nm |
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid, sodium salt |
| Note relative au nom | Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free |
| pH | 7 à 9,2 (5 % de solution à 25°C) |
| Point de fusion | 324,0°C |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | CH3CO2Na |
| Afficher plus |