Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Type de produit | Antibody |
| Gamme de produits | Novus |