missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-97174CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Acetoacetyl CoA synthetase | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 65985 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Acetoacetyl CoA synthetase fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu