Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Acifort™
Les bottes de sécurité Acifort™ sont dotées d'un support de cheville supplémentaire, d'une plaque de semelle et d'une résistance à la déchirure.
Marque: Euro Protection™ 9ACSA43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Dessus Acifort™.
- Doublure en polyester traitée.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle extérieure Acifort™.
Spécification
Noir | |
Polyester traité | |
43 | |
Acier | |
1200 g par botte de taille 9,5 |
Secteur industriel | |
Cuir | |
Semelle anti-perforation en acier, semelle extérieure Acifort™. | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 |