Learn More
ACK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ACK1 |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16832884
|
Proteintech
14304-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16822884
|
Proteintech
14304-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tyrosine kinase. that after binding to CDC42. inhibits both its intrinsic and stimulated GTPase activity. This protein is a tyrosine kinase that binds Cdc42Hs in its GTP-bound form and inhibits both the intrinsic and GTPase-activating protein (GAP).Spécification
| ACK1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O54967, Q07912, Q5U2X5 | |
| 10188, 303882, 51789 | |
| ACK1 Fusion Protein Ag5419 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TNK2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ACK, ACK 1, ACK1, Activated CDC42 kinase 1, p21cdc42Hs, TNK2 | |
| Tnk2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |