missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AcmNPV gp64 Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
322.00€ - 530.00€
Spécification
| Antigène | AcmNPV gp64 Protein |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18698707
|
Novus Biologicals
NBP3-12764-100ul |
100 μg |
530.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18674259
|
Novus Biologicals
NBP3-12764-50ul |
50 μg |
322.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AcmNPV gp64 Protein Polyclonal antibody specifically detects AcmNPV gp64 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpécification
| AcmNPV gp64 Protein | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant AcmNPV gp64 Protein (Accession#: NP_054158.1; Met1-Thr481). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit