Learn More
Acrolein Antibody (2H2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 609.00€
Spécification
Antigène Acrolein
Clone 2H2
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18230713
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-59358
100 μg
609.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18691737
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-59358-25ug
25 μg
185.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Acrolein Monoclonal specifically detects Acrolein in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
Acrolein
Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Synthetic Acrolein modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Primary
Specific for Acrolein modified proteins. Does not detect free acrolein. Does not cross-react with Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.
2H2
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Acrylic amide; Ethylene Carboxamide 2-Propenamide; 2-Propen-1-one; 2-propenal; Acraldehyde; Acrolein; Acrylic aldehyde
IgG1
Protein G purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only