Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance avec membrane d’échangeur d’ions
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8172
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 17134631
  • 269.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
Mustang S (échange de cations)
Non stérile
1 mL
0,8 μm
5/boîte