Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance avec membrane d’échangeur d’ions
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
269.00€ - 384.00€
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17124631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8171 |
Mustang Q (échange d’anions) | 1 mL |
275.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8172 |
Mustang S (échange de cations) | 1 mL |
269.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8071 |
Mustang Q (échange d’anions) | 350 μl |
384.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8072 |
Mustang S (échange de cations) | 350 μl |
384.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
0,8 μm | |
Non stérile |