Learn More
Euro Protection™ Gants en acrylonitrile
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
Épaisseur (métrique):
0,38 mm
0,46 mm
Description
Gant nitrile 5500
• Gant nitrile 5500
• Applications chimiques, compatible soude caustique à 40%
• Gant nitrile 5500
• Applications chimiques, compatible soude caustique à 40%
Spécification
Certifications/Conformité | Marque CE |
Couleur | Vert |
Finition externe | Greffé |
Matériau | Acrylonitrile |
Type de produit | Gants en nitrile |
Dimensions | S |
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
Modèle | S7 |
Quantité | 1 de chaque |
Résistant à | Produits chimiques, huile, graisse, acides, alcalis |