missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin Alpha 1 Cardiac Muscle Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18274993 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18274993 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18274993 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP133759

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Actin Alpha 1 Cardiac Muscle Polyclonal specifically detects Actin Alpha 1 Cardiac Muscle in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Actin Alpha 1 Cardiac Muscle
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.25mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formule 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Numéro d’ordre du gène P68033
Alias de gène ACTC, actin, alpha, cardiac muscle 1, ASD5, CMD1R, CMH11, LVNC4
Symboles de gène(s) ACTC1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of mouse alpha Cardiac Muscle Actin. The exact sequence is proprietary.
Poids moléculaire de l’antigène 42 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 70
Spécificité du test Reacts with Mouse. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Xenopus laevis (100%) and Xenopus tropicalis (100%).
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.