missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Actin (Muscle Specific) Antibody (MSA/8949R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24247AF700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Actin (Muscle Specific) | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3 | |
| Recombinant protein corresponding to human muscle actin | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 58 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| ELISA | |
| MSA/8949R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu