Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex- ActivArmr™ WorkGuard™)
Code produit. p-7146538 Tous les produits Ansell Produits
9, 6 paires
Code nomenclature Nacres: HA.01
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
6 paires
Code produit. 15816942
Marque: Ansell™ 43216090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant durable et confortable pour les applications de soudage
ActivArmr™ 43-216 est un gant polyvalent spécial et résistant offrant des niveaux élevés de résistance aux éclaboussures en fusion. Idéal pour de nombreuses applications nécessitant une protection thermique, il offre également une durabilité supérieure et une bonne protection contre les coupures, les perforations et les abrasions.
  • Protection thermique pour une large gamme d’applications
    Le gant ActivArmr™ 43-216 est certifié comme gant de catégorie III pour une protection contre les températures élevées et est classé avec les niveaux de performance EN 407 et 413X4X. Cela rend ce gant adapté à un grand nombre d’applications nécessitant une résistance à la chaleur, y compris le soudage, les machines d’exploitation et le travail dans des environnements présentant un risque de chaleur ou d’éclaboussures en fusion.
  • Comfort
    Grâce à la doublure intérieure de la paume en jersey doux et aux manchettes en denim de coton, le gant ActivArmr™ 43-216 est confortable à porter.
  • Excellente durabilité et protection mécanique
    Fabriqué en cuir résistant, ce gant robuste est conçu avec un renfort de paume pour une résistance à l’abrasion accrue.
    Les coutures sont fabriquées en Kevlar™ et sont renforcées par des morceaux de cuir de vache.
    Cette structure offre une protection mécanique supérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Cuir (gants de niveau A/B en cuir refendu de vache de 1,2)
Certifications/Conformité EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Chlorinated No
Classification Catégorie III
Structure Cut and Sewn
Matériau de la manchette Cuir (gants de niveau A/B en cuir refendu de vache de 1,2)
Style de coupe Newton
Description Gant durable et confortable pour les applications de soudage
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
Coating Material Uncoated
Couleur Jaune
Cut Resistance Rating Niveau B
Jetable Non
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Cotton, Cowhide Leather
Poudré Sans poudre
Type de produit Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Température (impériale) max. EN407 = 413341
Temperature (Metric) Max EN407 = 413341
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Sexe Unisex
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Smooth
Couleur de l’ourlet Yellow
Matériau de revêtement Polyester de jersey, denim
Doublure Lined
Modèle 43-216
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation Niveau 3
Quantité 6 paires/sachet ; 36 paires/carton
Séries Série ActivArmr™
Indice de déchirure 4
Type de pouce Reinforced
Dimensions (L x l) 378 x 130 mm
Longueur (impériale) 378 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Poids (métrique) 185 g
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex- ActivArmr™ WorkGuard™) >