missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Active Caspase-3 Rabbit, PE, Clone: C92-605, BD

Rabbit Monoclonal Antibody

228.00€ - 431.00€

Spécification

Antigène Active Caspase-3
Clone C92-605
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué PE
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15140416
Afficher les documents
BD Biosciences
561011
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15866398
Afficher les documents
BD Biosciences
550821
100 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

The caspase family of cysteine proteases plays a key role in apoptosis and inflammation. Caspase-3 is a key protease that is activated during the early stages of apoptosis and, like other members of the caspase family, is synthesized as an inactive pro-enzyme that is processed in cells undergoing apoptosis by self-proteolysis and/or cleavage by another protease. The processed forms of caspases consist of large (17-22 kDa) and small (10-12 kDa) subunits which associate to form an active enzyme. Active caspase-3, a marker for cells undergoing apoptosis, consists of a heterodimer of 17 and 12 kDa subunits which is derived from the 32 kDa pro-enzyme. Active caspase-3 proteolytically cleaves and activates other caspases, as well as relevant targets in the cytoplasm, e.g., D4-GDI and Bcl-2, and in the nucleus (e.g. PARP). This antibody has been reported to specifically recognize the active form of caspase-3 in human and mouse cells. It has not been reported to recognize the pro-enzyme form of caspase-3.

Spécification

Spécification

Active Caspase-3
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG
Affinity Purified
CPP32; Yama; Apopain
C92-605
Monoclonal
Rabbit
Human, Mouse
Human Active Caspase-3 Fragment
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

For Research Use Only.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis