Learn More
Activin RIIA Antibody (OTI5D1), R&D Systems™
Code produit 18100978 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100978 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18100978 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP246491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.37€
    561.75€ / 0.1mL
    Économisez 80.62€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Activin RIIA Monoclonal specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Activin RIIA
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5D1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200 - 500, Immunohistochemistry 1:150
Formule PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30
Symboles de gène(s) ACVR2A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 214-513 of human ACVR2A(NP_001607) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 92
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only