missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activin RIIB Antibody (Acceleron patent anti-ActRIIB), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30154683 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30154683 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30154683 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP328811CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Activin RIIB
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone Acceleron patent anti-ActRIIB
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908
Espèces hôtes Human
Immunogène ACVR2B
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 93
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.