Learn More
Socorex™ Micropipettes multicanaux Acura™ manuelles 855
Micropipettes multicanaux à utiliser avec des microplaques. Les micropipettes multicanaux Socorex™ Acura™ manuelles 855 associent des matériaux de haute technologie à une ergonomie exceptionnelle afin de garantir des performances et des résultats exceptionnels.
Marque: Socorex™ 855.12.010
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Réglage intelligent et fiable du volume.
- Affichage numérique de précision visible à tout moment.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Système d'étalonnage par l’utilisateur Swift-set.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- la rotation à 360° du module volumétrique permet de sélectionner une position de travail optimale.
- Éjecteur de pointes réglable.
Spécification
< ±3,0 % - < ±1,0 % | |
Autoclavable | |
Microplaque | |
12 | |
Micropipette multicanaux | |
1 Pièce |
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). | |
Vert | |
Acura™ Manuel 855 | |
Acura™ | |
0,5 à 10 μl | |
36 mois |