Learn More
Socorex™ Micropipettes multicanaux Acura™ manuelles 855
Micropipettes multicanaux à utiliser avec des microplaques. Les micropipettes multicanaux Socorex™ Acura™ manuelles 855 associent des matériaux de haute technologie à une ergonomie exceptionnelle afin de garantir des performances et des résultats exceptionnels.
730.00€ - 900.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Microplaque |
Modèle | Acura™ Manuel 855 |
Gamme de produits | Acura™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10630863
|
Socorex™
855.12.010 |
0,5 à 10 μl | 12 |
900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10307442
|
Socorex™
855.12.200 |
20 à 200 μl | 12 |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10310271
|
Socorex™
855.12.050 |
5 à 50 μl | 12 |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10707924
|
Socorex™
855.08.010 |
0,5 à 10 μl | 8 |
780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10043702
|
Socorex™
855.08.050 |
5 à 50 μl | 8 |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10605913
|
Socorex™
855.08.200 |
20 à 200 μl | 8 |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10414072
|
Socorex™
855.08.350 |
40 à 350 μl | 8 |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10185792
|
Socorex™
855.12.350 |
40 à 350 μl | 12 |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Réglage intelligent et fiable du volume.
- Affichage numérique de précision visible à tout moment.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Système d'étalonnage par l’utilisateur Swift-set.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- la rotation à 360° du module volumétrique permet de sélectionner une position de travail optimale.
- Éjecteur de pointes réglable.
Spécification
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). | |
Microplaque | |
Acura™ | |
36 mois |
Autoclavable | |
Acura™ Manuel 855 | |
1 Pièce |