Learn More
Socorex™ Pipettes manuelles à volume variable Acura
Garantissez la stabilité de vos réglages lors du pipetage avec les pipettes manuelles à volume variable Socorex™ Acura. La précision de chaque unité a été mesurée pour garantir sa fiabilité à 0,5 μl et 1 μl.
Marque:  Socorex™ 825.0200
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Code produit. 10292102
  • 284.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Fabrication en PP
  • Avec un mécanisme de réglage de la précision
  • Réglage du volume manipulable d’une seule main
Spécification
Spécification
Autoclavable
825
Acura™
20 à 200 μl
Polypropylène
1
Micropipette
1 chaque
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service