missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAM33 Antibody (508101), DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18517576 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18517576 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18517576 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5565K

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ADAM33 Monoclonal antibody specifically detects ADAM33 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ADAM33
Applications Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 508101
Conjugué DyLight 488
Dilution Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène a disintegrin and metalloprotease 33, a disintegrin and metalloproteinase domain 33, ADAM 33, ADAM metallopeptidase domain 33, C20orf153, chromosome 20 open reading frame 153, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 33, disintegrin and reprolysin metalloproteinase family protein, DJ964F7.1, DKFZp434K0521, EC 3.4.24.-, FLJ35308, FLJ36751, MGC149823, MGC71889
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ADAM33, Val30-Leu501 (predicted), Accession # Q9BZ11
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Asthma, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80332
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.