Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté de compression en PFA, NPT mâle
Code nomenclature Nacres: NB.35
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4 po
1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés. Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Spécification
| Description | Adaptateur fileté de compression en PFA, tubulure de D.E. de 4 mm x 1/4 po NPT mâle |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Port de sortie | Compression x NPT(M) |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde déthylène (ETO) |
| Diamètre du filetage | 1/4 po |
| Comprend | Taille de compression / D.E. du tube (port 1) : 4 mm |
| Matériau (joint) | PFA |
| Type de produit | Tubulures à vide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Adaptateur fileté de compression en PFA, NPT mâle >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu