Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor T-60-11
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804732006
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Description
- Grande capacité, pour 60 tubes de 1,5/2,0 ml
- Vitesse maximale : 16 400 x g (14 000 tr/min)
- Centrifugation horizontale pour la formation de culots au fond des tubes
- Idéal pour les faibles quantités d’échantillons
Spécification
Adaptateur | |
Rotor T-60-11 | |
20 réactions | |
Petites quantités d’échantillons |
0,4 mL | |
6 mm | |
120 | |
6/boîte |