Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor T-60-11
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
243.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Rotor T-60-11 |
À utiliser avec (application) | Petites quantités d’échantillons |
Nb par paquet | 6/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10114771
|
Eppendorf™
5804731000 |
1,5 à 2 ml |
243.00€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10053361
|
Eppendorf™
5804732006 |
0,4 mL |
243.00€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Grande capacité, pour 60 tubes de 1,5/2,0 ml
- Vitesse maximale : 16 400 x g (14 000 tr/min)
- Centrifugation horizontale pour la formation de culots au fond des tubes
- Idéal pour les faibles quantités d’échantillons
Spécification
Adaptateur | |
Rotor T-60-11 | |
Petites quantités d’échantillons | |
6/boîte |