Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor T-60-11
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804731000
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Description
- Grande capacité, pour 60 tubes de 1,5/2,0 ml
- Vitesse maximale : 16 400 x g (14 000 tr/min)
- Centrifugation horizontale pour la formation de culots au fond des tubes
- Idéal pour les faibles quantités d’échantillons
Spécification
Adaptateur | |
1,5 à 2 ml | |
11 mm | |
60 | |
6/boîte |
Eppendorf | |
Rotor T-60-11 | |
10 réactions | |
Petites quantités d’échantillons |