missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à fond rond

Maintient fermement les tubes lors du processus de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 14127

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11700719

  • 189.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-07-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fournis par kit de 2

Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
2 tubes de 30 ml
de 90 à 100 mm
15029, 15030, 15032
de 25,5 à 29 mm
12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions