Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à fond rond
Maintient fermement les tubes lors du processus de centrifugation.
189.00€ - 297.00€
Code produit | Marque | Capacité | Longueur max. du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Longueur max. du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11700729
|
Sigma Laborzentrifugen™
14167 |
8 tubes de 30 ml | de 90 à 100 mm | 12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml |
297.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11780719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14169 |
7 tubes de 42 ml | de 100 à 115 mm | 12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml |
297.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11790719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14144 |
8 tubes de 10 ml | de 75 à 85 mm | 12500, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12505-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12500-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12600, rotor angulaire 6 x 500 ml |
237.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11770719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14124 |
6 tubes de 10 ml | de 75 à 85 mm | 12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml |
189.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11700719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14127 |
2 tubes de 30 ml | de 90 à 100 mm | 12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml |
189.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11760709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14129 |
1 tube de 42 ml | de 105 à 115 mm | 12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml |
189.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11770709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14134 |
1 tube de 85 ml | de 85 à 115 mm | 12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml |
189.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11730719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14146 |
3 tubes de 30 ml | de 90 à 100 mm | 12500, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12505-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12500-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12600, rotor angulaire 6 x 500 ml |
237.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11780709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14153 |
1 tube de 85 ml | de 105 à 115 mm | 12500, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12505-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12500-H, rotor angulaire 6 x 500 ml, 12600, rotor angulaire 6 x 500 ml |
244.58€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11780699
|
Sigma Laborzentrifugen™
14164 |
19 tubes de 10 ml | de 75 à 85 mm | 12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml |
297.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11740719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14174 |
3 tubes de 85 ml | de 85 à 115 mm | 12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 14169, Adaptateur pour tubes 7 x 42 ml (kit de 2), 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml |
297.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses |