Learn More
RETSCH Adaptateurs
Marque:  RETSCH 03.025.0002
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 10106071
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Adaptateur pour empiler 2 bols de 50mL
• Pour boyeur 1 et 4 postes, , pour acier
Spécification
Spécification
Adaptateur
Pour bols de broyage à empiler de type “C” de 50 ml, acier inoxydable, acier chromé