Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque:  Eppendorf™ 5804753003
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10247251
  • 165.00€ / 2 pièces
En stock
Description
  • Adaptateurs pour godets rectangulaires
  • Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
  • Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur
Godet rectangulaire de 100 ml
28
2/boîte
3 à 15 ml
16 mm
Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai