Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804756002
151.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur | |
Godet rectangulaire de 100 ml | |
16 | |
2/boîte |
7 à 18 ml | |
20 mm | |
Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai |