Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804760000
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.24400kg
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur | |
Godet rectangulaire de 100 ml | |
4 |
50 à 75 ml | |
35 mm | |
2/boîte |