Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804751000
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur | |
Godet rectangulaire de 100 ml | |
48 |
1,5 à 2 ml | |
11 mm | |
2/boîte |