Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapters with NS Stopcock, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05105003
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Adaptateurs avec rodage NS
- Ferrule en verre courbée (90°) et un robinet d’arrêt NS avec bouchon en verre solide
- Alésage : 2,5 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
Ferrule en verre courbée (90°) | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 24/29 |