Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapters with NS Stopcock, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
45.85€ - 51.25€
Spécification
Comprend | Ferrule en verre courbée (90°) |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10264481
|
Lenz Laborglasintrumente
05105004 |
NS 29/32 |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090481
|
Lenz Laborglasintrumente
05105002 |
NS 19/26 |
45.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10396021
|
Lenz Laborglasintrumente
05105003 |
NS 24/29 |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adapters with NS socket
- Bent glass olive (90°) and NS stopcock with solid glass plug
- Bore: 2,5 mm
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Ferrule en verre courbée (90°) | |
Verre borosilicaté 3.3 |